ContactUsLinkComponent
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Catalog # MOLEM22571232
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Catalog # MOLEM22571232
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :146.19 g/mol
EINECS:208-460-6
CAS Number:529-34-0
Formula:C₁₀H₁₀O
MDL Number:MFCD00001688