ContactUsLinkComponent
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Catalog # REGEAASNH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Catalog # REGEAASNH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    1 M HCl
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Tenn
  • Symbol:
    Sn