Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Cationic Standards
Tin Standards
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Catalog # REGEAASNH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Expand image
Tenn 1.000 mg/l 1 M saltsyra standard för AAS
Catalog # REGEAASNH
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Specifications
Koncentration:
1000 mg/L
Matris:
1 M HCl
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
500 mL
Element:
Tenn
Symbol:
Sn
Specifications
About this item
Product Details
Product Details