ContactUsLinkComponent
Järn standardlösning, 10000 mg/L Fe in 10% salpetersyra (av Fe(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Järn standardlösning, 10000 mg/L Fe in 10% salpetersyra (av Fe(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70376.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Järn standardlösning, 10000 mg/L Fe in 10% salpetersyra (av Fe(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70376.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    10% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Järn
  • Symbol:
    Fe
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST