2-(2-Naphthoxy)ethanol för syntes
8.14891.0005
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
- Melting Point:75 °C
- Molar Mass:188.23 g/mol
:
:188.23 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:202-228-8
:93-20-9
:C₁₂H₁₂O₂
:MFCD00016809