ContactUsLinkComponent
Yttrium standardlösning, 10 mg/L Y in 5% salpetersyra (av Y₂O₃) Specpure® standard för ICP
Yttrium standardlösning, 10 mg/L Y in 5% salpetersyra (av Y₂O₃) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45268.AE
CAS Number:  
Yttrium standardlösning, 10 mg/L Y in 5% salpetersyra (av Y₂O₃) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45268.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10 mg/L
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Yttrium
  • Symbol:
    Y
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST