Vanadin standardlösning, 10000 mg/L V in 15% salpetersyra (av (NH₄)VO₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70388.0100
: Merck
:
- Koncentration:10000 mg/L
- Matris:5% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Vanadium
- Symbol:V
: Traceable to SRM from NIST