Niob standardlösning, 1000 mg/L Nb in water (av (NH₄)NbF₆) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70337.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:H₂O
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Niob
- Symbol:Nb
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST