ContactUsLinkComponent
Nickel standardlösning, 10 mg/L Ni in 5% salpetersyra (av Ni) Specpure® standard för ICP
Nickel standardlösning, 10 mg/L Ni in 5% salpetersyra (av Ni) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45261.AE
CAS Number:  
Nickel standardlösning, 10 mg/L Ni in 5% salpetersyra (av Ni) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45261.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10 mg/L
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • MDL No.:
    MFCD00011137
  • Element:
    Nickel
  • Symbol:
    Ni
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traceable to NIST