Indium standardlösning, 10 mg/L In in 5% salpetersyra (av In) Specpure® standard för ICP
45256.AE
:
- Koncentration:10 mg/L
- Matris:5% HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- MDL No.:MFCD00134048
- Element:Indium
- Symbol:In
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
: Traceable to NIST