Guld standardlösning, 1000 mg/L Au in 7% saltsyra (av HAuCl₄) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70321.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:7% HCl
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Guld
- Symbol:Au
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST