ContactUsLinkComponent
Silver standardlösning, 1000 mg/L Ag in 5% salpetersyra (av Ag) Specpure® standard för AAS
Silver standardlösning, 1000 mg/L Ag in 5% salpetersyra (av Ag) Specpure® standard för AAS
Catalog # 88096.AE
CAS Number:  
Silver standardlösning, 1000 mg/L Ag in 5% salpetersyra (av Ag) Specpure® standard för AAS
Catalog # 88096.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • MDL No.:
    MFCD00003397
  • Element:
    Silver
  • Symbol:
    Ag
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Traceable to NIST