Silicon 1000 mg/L i vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH₄)₂SiF₆) Specpure® standard för ICP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certifications: Traceable to NIST
Specifications
- MDL No.:MFCD00085311