Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Cationic Standards
Phosphorus Standards
Fosfor 1.000 mg/l vatten standard för ICP
Fosfor 1.000 mg/l vatten standard för ICP
Fosfor 1.000 mg/l vatten standard för ICP
Catalog # REGEPP2B7
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Expand image
Fosfor 1.000 mg/l vatten standard för ICP
Catalog # REGEPP2B7
Supplier:
REAGECON
CAS Number:
Specifications
Koncentration:
1000 mg/L
Matris:
H₂O
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
250 mL
Element:
Phosphorus
Symbol:
P
Specifications
About this item
Product Details
Product Details