ContactUsLinkComponent
Koppar 1.000 mg/l i utspäddd salpetersyra standard för ICP
Koppar 1.000 mg/l i utspäddd salpetersyra standard för ICP
  REGEPCU2A2
 :  REAGECON
 :  
Koppar 1.000 mg/l i utspäddd salpetersyra standard för ICP
  REGEPCU2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    2-5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Koppar
  • Symbol:
    Cu