Kalium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för AAS
Catalog # ACRO196205000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2-5% HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Element:Kalium
- Symbol:K