Järn standardlösning, 10.000 mg/l Fe in 0.5 M salpetersyra standard för AAS
Katalog # REGEAAFEM
Leverantör: REAGECON
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:10000 mg/L
- Matris:0,5 M HNO₃
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Element:Järn
- Symbol:Fe