Tungsten 100000 mg/L i vatten (av (NH₄)₂WO₄) Specpure® standard för ICP
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Certifications: Traceable to NIST
Specifikationer
- MDL No.:MFCD00011461