ContactUsLinkComponent
Tungsten 1000 mg/L vatten (av (NH₄)₂WO₄) Specpure® standard för ICP
Tungsten 1000 mg/L vatten (av (NH₄)₂WO₄) Specpure® standard för ICP
  • MDL No.:
    MFCD00011461
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Molekylformel:
    (NH4)2WO4 in H2O