PlaTennum 1.000 mg/l 10% saltsyra standard för AAS
Catalog # ACRO196191000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:10% HCl
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Platina
- Symbol:Pt