3-Aminopropyltrietoxisilan
Katalog # PIER80370
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:221.37 g/mol
Kokande Pt:217 °C (1013 hPa)
Smält Pt:< –70 °C
Densitet:0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:104 °C
EINECS:213-048-4
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:919-30-2
Formel:H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00008207