ContactUsLinkComponent
Natrium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Natrium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Catalog # REGEAANAH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Natrium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Catalog # REGEAANAH
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    0,5 M HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Element:
    Natrium
  • Symbol:
    Na