Silver 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra standard för ICP
Katalog # REGEPAG2A2
Leverantör: REAGECON
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Element:Silver
- Symbol:Ag