ContactUsLinkComponent
Magnesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Mg(NO3)2) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Magnesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Mg(NO3)2) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70331.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Magnesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (av Mg(NO3)2) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70331.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Magnesium
  • Symbol:
    Mg
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST