Magnesium 1.000 mg/l 0,5 M salpetersyra standard för AAS
Catalog # ACRO196105000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:0,5 M HNO₃
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Element:Magnesium
- Symbol:Mg