ContactUsLinkComponent
Kadmium standardlösning, 1000 mg/L Cd in dil. salpetersyra (av Cd) standard för ICP, Supelco®
  SUPL36379-100ML-F
 :  Merck
 :  
Kadmium standardlösning, 1000 mg/L Cd in dil. salpetersyra (av Cd) standard för ICP, Supelco®
  SUPL36379-100ML-F
 :  Merck
 :  
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Kadmium
  • Symbol:
    Cd
 : Traceable to SRM from NIST, tested in ISO 17034 /ISO 17025 accredited laboratory.