ContactUsLinkComponent
Bariumklorid 20% i vattenlösning
Bariumklorid 20% i vattenlösning
Catalog # 240314.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Bariumklorid 20% i vattenlösning
Catalog # 240314.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
 :208.24 g/mol
Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS07
CAS Number:10361-37-2
Formula:BaCl₂
MDL Number:MFCD00003445