Centrifug, kompakt, EBA 20
Catalog # 523-4493
Leverantör: Hettich
Specifikationer
- Beskrivning:Kompakt centrifug EBA 20, med rotor
- Modell:EBA 20
- Max. RCF – vinkelrotor:3461 ×g
- Max. kapacitet – vinkelrotor:8×15 ml
- Max. hastighet – vinkelrotor:6000 min⁻¹
- Vikt:4 kg
- B×D×H:231×292×216 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Praktisk och bekväm, idealisk för små provmängder.
- Mikroprocessorstyrd
- Plats för många olika provrör upp till 15 ml
Ordering information: Levereras med vinkelrotor med åtta platser. Adaptrar för andra provrör finns.