Centrifug, manuellt manövrerad
Catalog # 523-4491
Supplier: Hettich
Specifications
- Beskrivning:Manuellt manövrerad centrifug
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Förp.:1
Specifications
About this item
This convenient centrifuge can be easily clamped to a bench or table and operated without electricity.
- Självsmörjande växel (underhållsfri)
- Kan drivas med två olika rotorer: 1014 och 1025
- Rotorn 1014 kan öka hastigheten för koniska 15 ml-provrör upp till 1 300×g
- Rotorn 1025 rymmer varierande koniska och runda 15 ml-provrör (max. 17×125 mm)
Ordering information: Rotorer och provrör kan beställas separat.