Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), hög fosfathalt
Katalog # 444037E
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Bag-in-box
- Förp.:10 L
- Beskrivning:Phosphate Buffered Saline (PBS), High Phosphate
Specifications
About this item
Bestrålad lösning, pH 7,2, för blot-tvätt.
- NaCl 8,77 g/L
- Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/L
- NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/L