Fosfatbuffrad saltlösning (PBS), låg fosfathalt
444057Y
:
- Förpackningstyp:Bag-in-box
- Förp.:10 L
- Beskrivning:PBS buffer (phosphate buffered saline) with low phosphate
Bestrålad lösning för användning i tvättceller.
- KCl 0,2 g/L
- NaCl 7,01 g/L
- Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/L
- NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/L