DNA storleksmarkörer, PCR Marker
Catalog # 69278-3
Supplier: Merck Millipore (Novagen)
CAS Number:
Specifications
- Förp.:1
- Beskrivning:PCR Marker, 50-2000 bp
Specifications
About this item
PCR Markers innehåller en blandning av åtta definierade DNA-fragment från 50 till 2000 bp med praktiska storleksintervaller för att karaktärisera små DNA-produkter. Markörerna levereras i en gelladdningsbuffert som innehåller två spårningsfärger som inte stör UV-visualisering av band färgade med etidiumbromid. En separat vial med 6X laddningsbuffert är inkluderad. Varje vial med markör räcker till 50 körningar på TBE eller TAE agaros färgad med etidiumbromid. Den rekommenderade mängden för laddning (5 µl) ger band med en jämn intensitet som är klara, skarpa och lätta att fotografera.
Produkten innefattar:
250 µl PCR Markör i 1X laddningsbuffert
1 ml 6X laddningsbuffert med Orange G, Xylene Cyanole FF och glycerol