Sporsuspension, Bacillus subtilis (BGA)
Katalog # 1.10649.0001
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:15 Ampoul
- Beskrivning:Bacillus subtilis-sporlösning (BGA)
Specifikationer
Om denna produkt
Bacillus subtilis BGA-sporsuspension används med odlingsmediet Testagar pH 6,0 för Inhibitor art.nr 1.10663.0500 och Testagar pH 8,0 för Inhibitortest art.nr 1.10664.0500 för detektion av antimikrobiella inhibitorer i kött som rutinmetod. Testet utförs som ett agardiffusionstest. Sporerna av Bacillus subtilis (BGA) används som testorganismer.
- Inhibitorer hindrar tillväxten av testbakterier
- Tillväxthämningen indikeras av inhiberingszoner