Sporsuspension, Geobacillus stearothermophilus
Catalog # 1.11499.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förp.:5 Ampoul
- Beskrivning:Suspension av Geobacillus stearothermophilus-sporer
Specifications
About this item
För antibiotisk sulfonamid resttest enligt KUNDRAT. Geobacillus stearothermophilus sporsuspension används i kombination med testagar för att utföra antibiotisk sulfonamid resttest enligt KUNDRAT, art.nr 1,10662. Testet detekterar spår av antimikrobiella substanser som antibiotika och sulfonamider i kött och andra livsmedel av animaliskt ursprung. Testet baseras på agar-diffusion med hjälp av sporer av Geobacillus stearothermophilus som testorganismer. Antibiotika och sulfonamid-rester hämmar tillväxten av testorganismen. Rengöringsmedel, desinfektionsmedel och konserveringsmedel påverkar inte testet.
- Tillväxthämningen indikeras av bildandet av inhiberingszoner
- Inhiberingszonerna förblir lila medan resten av agarn ändras till gul