Chromocult Listeria Selective Agar
Catalog # 1.00427.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förp.:500 g
- Standard:ISO 11290
- Beskrivning:Chromocult® Listeria selective agar base acc. to OTTAVIANI & AGOSTI
Specifications
About this item
Detta medium är klassat som ALOA-medium (agar Listeria according to Ottaviani & Agosti), ett selektivt medium för isolering av Listeria monocytogenes i livsmedel (AFNOR-validerad metod). Det möjliggör test, provtagning och mängdbestämning av Listeria monocytogenes och Listeria spp. i livsmedel och andra källmaterial. Den näringsrika basen i Chromocult® Listeriaselektiv agar främjar god tillväxt. Inhibitorerna förhindrar tillväxt av de flesta bakterie-, jäst- och svamparter. Listeria tillväxer obehindrat och producerar blågröna kolonier.
- Enkel, säker diagnostik
- ISO 11290 referensmedium, AFNOR-validerat
- Rekommenderas av FDA/BAM