Standardlösningar för analytisk kvalitetssäkring, Supelco®
Katalog # 1.09017.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1 000 (mg/l)
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:TOC enl. EN 1484 H3
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifikationer
Om denna produkt
Standardlösningarna nedan kan justeras genom spädning till slutkoncentrationen för testsystemets mätområde. Dessutom kan dessa standarder användas för att bereda spike-lösningar för standardtillsatser. De utgör en ekonomisk enkel metod för kvalitetskontroll.
Alla standardlösningar Certipur® kan spåras till NIST.