ContactUsLinkComponent
VWR® Powerpette Pro, Pipettfyllare
VWR® Powerpette Pro, Pipettfyllare
Catalog # 612-4552
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Powerpette Pro, Pipettfyllare
Catalog # 612-4552
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Beskrivning:
    Pipettfyllare Powerpette Pro
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
  • Fyller en 25 ml-pipett på mindre än tre sekunder på högsta hastighetsinställningen
  • Pipetthållare i silikon
  • Med utbytbart, hydrofobt membranfilter som skyddar instrumentet mot vätska och proverna från kontaminering
  • Miljövänliga, uppladdningsbara NiMH-batterier som räcker för 4 timmars kontinuerlig användning
  • Utrustad med indikatorlampa för låg batterinivå, uppladdningsbar under användning
The Powerpette Pro pipette controller delivers efficient performance with a powerful but quiet motor to speed up large volume pipetting. The mode selection switch enables selection of high or low modes, both allowing variable aspirate and dispense speeds (with blow out). In any mode setting the speed of suction and dispensing is controlled through the concave finger triggers, designed to provide a comfortable and positive grip requiring minimum effort. An additional gravity dispense mode is designed for use with ‘To Deliver’ (TD) pipettes. The Powerpette Pro is now supplied with additional coloured nose cones to allow laboratory, application or user colour coding to minimise the risk of cross-contamination.
Ordering information: Levereras med laddare, två extra hydrofoba filter (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) och bänkstativ/väggfäste.