Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Temperaturgivare
Probes for 435
Probes for 435
Probes for 435
Catalog # 620-1233
Supplier:
TESTO
Expand image
Probes for 435
Catalog # 620-1233
Supplier:
TESTO
Specifications
Mätområde:
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH
Beskrivning:
Luftfuktighets-/temperaturgivare
Längd:
1160 mm (cable length)
Förp.:
1
Ø×L:
Probe shaft: 12×140 mm
Specifications
About this item
Product Details
Product Details