About this item
Pipett av hög kvalitet med ny, innovativ design och teknik som kombinerar säkerhet, ergonomi, effektivitet i pipettering med enkel kalibrering och underhåll. Med inbyggt utbytbart spetskonfilter som förhindrar förorening och skada.
- Bra ergonomi - passar för både vänster- och högerhänta, tydlig och lättavläst display med stora siffror och små volymsteg, lätt och enkel laddning och avkastning av spetsar
- Passar de vanligaste rör tack vare smal spetsavkastningskrage
- Patenterad utformning av kolven resulterar i minsta möjliga pipetteringskraft
- Med färgkoder för enkelt pipettval
- God kemikalieresistens och UV-tålighet; värmeisolering av de interna komponenterna förbättrar både noggrannheten och reproducerbarheten
- Fullt autoklaverbar
Det finns två typer av filter: Safe-Cone standard och Safe-Cone Plus. Standardfiltret rekommenderas för rutinapplikationer och Plus-filtret för mer krävande applikationer, som cellodling, arbete med bakterier och virus och molekylärbiologiskt arbete.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes two Proline® Plus pipettes (0,1 - 3 µl / 0,5 - 10 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, two single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 2 includes three Proline® Plus pipettes (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 3 includes three Proline® Plus pipettes (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Startpaket finns också tillgängliga.
Specifications
- Catalog No:
- 613-5170
- 613-1753
- 613-5179
- 613-5172
- 613-5167
- 613-5171
- 613-5166
- 613-5162
- 613-5177
- 613-5161
- 613-5169
- 613-5164
- 613-5178
- 613-5168
- 613-5163
- 613-5174
- 613-5173
- 613-5176
- 613-5160
- 613-5175
- 613-5165
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001
- Renewable energy certificate; ISO 14001