Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
med skruvlock och avtagbar plugg
Katalog # WHEAW990800
Leverantör:   DWK Life Sciences
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Katalog # WHEAW990800
Leverantör:  DWK Life Sciences
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
Sedimentation cones, Imhoff type, WHEATON®
med skruvlock och avtagbar plugg
Price
3 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Made of SAN.
For Volumetric determining the amount of settleable solids.
Graduation: 0 to 1 ml/0,1 ml; 1 to 10 ml/0,5 ml; 10 to 40 ml/1 ml; 40 to 100 ml/2 ml.
Specifikationer
  • Typ:
    med skruvlock och avtagbar plugg
  • Cat. No.:
    WHEAW990800
  • Gradering:
    0–1
    1–10
    10–40
    40 - 100
  • Indelning:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolerans:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)