Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Belysning
UV-lampor
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Expand image
UV fraud detection lamp
Catalog # UVPA95-0164-02
Supplier:
UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifications
För:
Dokument- och signaturverifiering
Beskrivning:
UV-lampa SL-2M, BLB
Modell:
SL-2M
Effekt:
4 W
Förp.:
1
Våglängd:
365 nm
Specifications
About this item
Product Details
Product Details