UV multiple ray lamp
Katalog # UVPA95-0313-02
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Specifikationer
- För:För bordsanvändning
- Beskrivning:UV-lampa med flera strålar, tre höjdlägen, 365/254 nm, kallt vitt sken/norrljus, 230 V
- Modell:MLR-58
- Effekt:8 W
- Förp.:1
- Våglängd:365/254 nm