Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
Leverantör:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Leverantör:  Sartorius Balances
Certificates
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
16 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Delivery information: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Product Family Options
E1 set of weights in wooden boxes
Produktinformation
  • Viktset
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 0,001 − 5 g
    Kabelviktset utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 37 500,00 kr
    37 500,00 kr
    1 * 1 Items
       37 500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-351-00
  • 0,001 − 100 g
    Kabelviktset utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54 050,00 kr
    54 050,00 kr
    1 * 1 Items
       54 050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-511-00
  • 0,001 − 200 g
    Kabelviktset utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-521-00
  • 0,001 − 1000 g
    Kabelviktset, med handskar, utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-611-00
  • 0,001 − 5000 g
    Kabelviktset, med handskar, utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-651-00
  • 1 − 1000 g
    Kabelviktset, med handskar, utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-611-00
  • 1 − 5000 g
    Viktset med handskar, utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-651-00
  • 1 − 10000 g
    Viktset med handskar, utan certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-711-00
E1 set of weights in wooden boxes with DKD certificates
Produktinformation
  • Viktset
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 0,001 − 5 g
    Kabelviktset med DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-351-02
  • 0,001 − 100 g
    Kabelviktset med DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-511-02
  • 0,001 − 200 g
    Kabelviktset med DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-521-02
  • 0,001 − 1000 g
    Kabelviktset med handskar och DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-611-02
  • 0,001 − 5000 g
    Kabelviktset med handskar och DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS011-651-02
  • 1 − 1000 g
    Viktset med handskar och DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-611-02
  • 1 − 5000 g
    Viktset med handskar och DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-651-02
  • 1 − 10000 g
    Viktset med handskar och DKD-certifikat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARBYCS31-711-02