WHEATON® Vials with Inserts
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Om denna produkt
These vials are made of durable PP and can be used in standard gas and liquid chromatography autosamplers.
- Lightweight and economical
- Available with snap/crimp or screw top finish
- Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
: 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These vials are made of durable PP and can be used in standard gas and liquid chromatography autosamplers.
- Lightweight and economical
- Available with snap/crimp or screw top finish
- Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
: 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetDiam×HMed lockTyp av lockTillgänglighetPrice
- WHEA225180Autosampler vial, with 0,3 ml PP insertAutosampler vial, with 0,3 ml PP insert0,30 ml12×32 mmNejSnap/crimpLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 5 300,00 kr5 300,00 kr1 * 1.000 Items5 300,00 kr
- WHEA225185Autosampler vial, with 0,3 ml PP insertAutosampler vial, with 0,3 ml PP insert0,30 ml12×32 mmNejScrewLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 5 525,00 kr5 525,00 kr1 * 1.000 Items5 525,00 kr
- WHEAW225186Autosampler vial, with 0,5 ml PP insertAutosampler vial, with 0,5 ml PP insert0,50 ml12×32 mmNejScrewLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 5 400,00 kr5 400,00 kr1 * 1.000 Items5 400,00 kr