Mikrobiologiskt vätskehanteringssystem, DOSE IT
Catalog # 432-0056
Supplier: Integra
Specifications
- Flödeshastighet:0,6 - 5000 ml/min
- Vikt:3,5 kg
- Beskrivning:DOSE IT, komplett system
- B×D×H:210×191×203 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Peristaltisk pump DOSE IT för enkel dispensering av odlingsmedier, buffertar och andra lösningar. Utöver dispenserings- och pumpläget ger DOSE IT möjligheten att skapa anpassade vätskehanteringsprotokoll. Enkla instruktioner på displayen gör att användare kan konfigurera individuella protokoll.
- Stor display och tydliga användarinstruktioner för snabb konfigurering och användning
- Enkelt att skapa personliga protokoll som består av upp till 20 steg i följd baserade på inställningsbara parametrar, som till exempel volym, flöde och repetitioner
- Du kan ställa in flödeshastigheten och därmed undvika till exempel skumbildning, stänk eller oönskad turbulens under dispenseringen
- Minne för 20 vätskehanteringsprotokoll för enkel växling mellan olika applikationer
- Kompakt design för minimal utrymmesanvändning och maximal användarvänlighet
Det mycket kompakta formatet och den lätta vikten gör att DOSE IT passar överallt i laboratoriet och enkelt kan flyttas. Du behöver inte slösa med värdefulla bänkytor eller ha en pump i varje laboratorium.
Delivery: Complete DOSE IT set includes:
1× silicone tubing, inner diameter 4 mm (length 2,5 m)
2× aspiration/dispensing tubes length 10 cm, stainless steel, one end dented
1× aspiration/dispensing tube length 35 cm, stainless steel, one end dented
1× tube collar
1× pipette tubing connector
1× mains adapter
1× silicone tubing, inner diameter 4 mm (length 2,5 m)
2× aspiration/dispensing tubes length 10 cm, stainless steel, one end dented
1× aspiration/dispensing tube length 35 cm, stainless steel, one end dented
1× tube collar
1× pipette tubing connector
1× mains adapter