ContactUsLinkComponent
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Katalog # 412-2354
Leverantör:  Retsch GmbH
undefined
Stainless steel sieves for cross beater mill, SK 100
Katalog # 412-2354
Leverantör:  Retsch GmbH
Specifikationer
  • Maskvidd:
    0,50 mm
  • Beskrivning:
    Undersåll, trapetsformade hål
  • Seq:
    13
  • Förp.:
    1