ContactUsLinkComponent
VWR®, pipettställ
VWR®, pipettställ
Catalog # 612-3848
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, pipettställ
Catalog # 612-3848
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Färg:
    Blå
  • Beskrivning:
    Cargo – manuellt pipettställ
  • B×D×H:
    95×127,5×301 mm
  • Förp.:
    3
Specifications
About this item
Idealisk för serologiska pipetter.
  • Knäpp ihop horisontellt med sidofästen
  • Fäst på plats med fästen på ovansidan
  • Tack vare magneter på båda sidorna kan de fästas säkert på metallytor, t. ex. skåp, dragskåp, kyl- och frysskåp
  • Vinklade hyllor med plats för 0,1 till 50 ml pipetter på armlängds avstånd
  • Med skyddslock som förhindrar dammansamling och kan användas som en extra hylla när stället är sammankopplat horisontellt