ContactUsLinkComponent
qPCR-kit, mykoplasma
qPCR-kit, mykoplasma
Catalog # A9019.0025
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
undefined
qPCR-kit, mykoplasma
Catalog # A9019.0025
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    25 Tests
  • Beskrivning:
    qPCR-kit för mykoplasma analys
Specifications
About this item
Lyofiliserad PCR-blandning för detektion av mykoplasma i cellodlingar med RT-qPCR.
Delivery: Levereras utan Taq DNA-polymeras. Kiten innehåller PCR-primerblandning (inkl. primer, sonder, nukleotider), reaktionsbuffertlösning, vatten (av PCR-kvalitet), positiv templatkontroll och internt kontroll-DNA.