Om denna produkt
jetPRIME® transfektionsreagens för DNA och/eller siRNA är ett kraftfullt och flexibelt reagens utformat för att säkerställa hög transfektionseffektivitet för DNA och utmärkt genavstängning i många olika adherenta celler.
- Hög transfektionseffektivitet för DNA
- Använder små mängder nukleinsyra
- Ett reagens för DNA- och/eller siRNA-transfektion
- Skonsam mot celler
Det är idealiskt för samtransfektion av DNA och siRNA. jetPRIME® är skonsamt mot celler eftersom det kräver liten mängd reagens och nukleinsyra under transfektion. Framställning av effektiv och icke-toxisk DNA och siRNA är en förutsättning för tillförlitliga vetenskapliga resultat.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol 'New'. For duplicated products with symbol 'telephone' please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Specifikationer
- DNA och siRNA:Ja
- DNA:Ja
- siRNA:Ja
- Virus production:Ja