VWR®, Polyesterfilmer för ELISA och generell inkubering
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
De här 77,5 µm tjocka polyesterfilmerna ger säker försegling runt varje brunn, inte bara täckning, vilket minimerar indunstning, förhindrar spill och kontaminering mellan brunnar, samt eliminerar 'kanteffekter' i känsliga ELISA-analyser. Polyesterfilmer kan även användas tillsammans med plattor för vävnadsodling för kortvarig förvaring, inkubation och inneslutning av biologiskt riskmaterial.
- Temperaturintervall mellan −40 °C och +120 °C
- Finns som sterila och ej sterila
- Ej perforerbara
Each film L×D: 146,1×79,4 mm