VWR®, fosfatbuffrad saltlösning (PBS), lågfosfathalt, 10X
Katalog # 437117K
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bag-in-box
- Förp.:10 L
- Beskrivning:Phosphate buffered saline (PBS), low phosphate, 10X
Specifikationer
Om denna produkt
Bestrålat PBS-koncentrat, lämpligt för tvätt av celler efter spädning.
- KCl 2,0 g/L
- NaCl 70,1 g/L
- Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
- NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30